Readycult®
Toimittaja: Merck
Readycult®
1.01299.0001EA 111 EUR
1.01299.0001 1.01295.0001 1.01298.0001
Readycult®
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a sterile container and a UV lamp (Cat. No. 1.13203.0001).
  • Helppokäyttöinen: heti valmis Readycult® läpipainopakkauksissa
  • Nopeat tulokset: pudota Readycult®suoraan läpipainopakkauksesta vesinäytteeseen, sekoita, inkuboi 24 ± 1 tuntia ja lue tulokset - valmis!
  • Luotettavasti tulkittavissa: Readycult®tunnistaa myös vaurioituneet organismit. Sinivihreä värjäytyminen osoittaa, että näytteessä on koliformisia bakteereita, kolibakteereita  tai enterokokkeja (tuotenro 1.01299). Fluoresenssi ja indolireaktio yhdessä osoittavat, että näytteessä on kolibakteereita