Kontaktiliuskat pinnoille ja liuoksille, Envirocheck®
Toimittaja: Merck
Envirocheck®
1.02137.0001EA 33.3 EUR
1.02137.0001 1.02149.0001 1.02136.0001 1.02139.0001 1.02147.0001
Kontaktiliuskat pinnoille ja liuoksille, Envirocheck®
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine Prepared Media on Dip Slides
Envirocheck kontaktiliuskoja käytetään laajalti kriittisten kontrollipisteiden (CCP) tarkkailuun HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) suunnitelman mukaisesti mikrobiologisen hygienian kontrollointiin pinnoilta, tuotantolinjoilta ja -laitteista. Lisäksi näitä tuotteita voidaan käyttää nesteiden mikrobiologisen tilan seurannassa. Eri elatusaineiden käyttö kontaktiliuskoissa mahdollistaa mikrobien osoittamisen sekä pinnoilta että nesteistä. Nämä testit antavat semi-kvantitatiivisen tuloksen viidelle eri mikrobityypille. Helppokäyttöinen ja pienikokoinen Cultura® mini inkubaattori mahdollistaa testien inkuboinnin pienissäkin tiloissa. Jokainen kontaktiliuska on pakattu ennen näytteenottoa tai näytteenoton jälkeen tapahtuvan kontaminaation ehkäisemiseksi muoviputkeen.
  • Joustava lasta mahdollistaa näytteenoton vaikeistakin paikoista
  • Helppokäyttöinen
  • Suojattu kontaminaatiolta
  • Säilytys alle 15 °C lämpötilassa
  • Viimeinen käyttöpäivä painettuna jokaiseen laatikkoon
Pakkaus: 10 kontaktiliuskaa/laatikko.