Kontaktiliuskat
Toimittaja: VWR Chemicals
535322DEA 17.9 EUR
535322D 535321D 535306D 535114F 535305D 535102B 535124H 535314D 535204G 535312D 535303D 535325D 535094S 535092Q 535320D 535316D 535307D 535318D 535308D 535104D 535328D 535202E 535132H 535309D 535310D 535154N 535122F 535323D 535144L 535329D 535304D 535184T 535319D 535172P 535326D 535134J 535112D 535311D 535142J 535182R 535315D 535152L 535302D 535162N 535327D 535174R 535317D 535324D 535164P
Kontaktiliuskat
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine Prepared Media on Dip Slides
Kontaktiliuskat pintojen ja nesteiden mikrobiologiseen valvontaan. Jokaisessa liuskassa on elatusainetta molemmilla puolella, joko samaa tai kahta eri elatusainetta. Siksi jokaisella kontaktiliuskalla voi ottaa näytteitä kahdelta pinnalta. Lisäksi ne ovat turvallinen, luotettava, edullinen ja nopea tapa havaita mikro-organismit. Painokorkillisten kontaktilevyjen pinta-ala on suurempi.
  • Toimitetaan steriileinä
  • Näytteenotto vie vain pari sekuntia
  • Tulokset ovat valmiit vain 24...48 tunnissa