Perfect DNA™ Marker -markkerit
Toimittaja: Merck
70087-3EA 397 EUR
70087-3 69002-3 70540-3
Perfect DNA™ Marker -markkerit
Elektroforeesireagenssit Molekyylipainomarkkerit
Molecular size markers for routine use in plasmid cloning, the Perfect DNA™ markers contain sets of DNA species having convenient, easy-to-remember sizes for agarose gel analysis. The markers have uniform band intensities except for the indicated reference bands, which are useful for instant band identification.
  • Easy-to-remember sizes
  • Uniform band intensities
  • Instant band identification
Toimitustiedot: Yhdestä pullosta riittää markkeria 100 kaistaan. Toimitukseen kuuluu lisäksi varapullollinen 6X DNA-geelinlatauspuskuria.