PBS (fosfaattipuskuroitu keittosuolaliuos, matala fosfaattipitoisuus)
Toimittaja: Avantor
VWR®
444057YEA 195 EUR
444057Y
PBS (fosfaattipuskuroitu keittosuolaliuos, matala fosfaattipitoisuus)
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Washing Buffers
Säteilysteriloitu liuos solujen pesuun.
  • KCl 0,2 g/l
  • NaCl 7,01 g/l
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/l
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44g/l