Fosfaattipuskuroitu keittosuolaliuos (PBS), korkea fosfaatti
Toimittaja: VWR
VWR®
444037EEA 280 EUR
444037E
Fosfaattipuskuroitu keittosuolaliuos (PBS), korkea fosfaatti
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Washing Buffers
Säteilysteriloitu liuos blottausten pesuun (pH 7,2).
  • NaCl 8,77 g/L
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 19,2 g/L
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/L