PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes- ja FastMixes™ -valmiit qPCR-reaktioseokset
Toimittaja: Quantabio
733-1389EA 265 EUR
733-1389 733-1250 733-1196 733-1255 733-1378 733-1385 733-1246 733-1247 733-1387 733-1254 733-1249 733-1391 733-1390 733-1251 733-1197 733-1381 733-1383 733-1379 733-1382 733-1386
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes- ja FastMixes™ -valmiit qPCR-reaktioseokset
Nukleiinihapporeagenssit qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes- ja FastMixes™ -seokset tuottavat tehokkaan, herkän ja tarkan kvantitatiivisen PCR-reaktion erikoispuskureilla ja SYBR® Green -stabilointiaineilla. Fluoresoiva signaali on vahva, PCR-reaktio tehokas ja alukedimeerejä vähän. Nämä SuperMixes ja FastMixes™ -seokset soveltuvat kaikkiin reaaliaikaisiin PCR-menetelmiin, myös sellaisiin, joissa fluoresenssitaso on normalisoitava ROX-referenssivärillä tai fluoreseiinillä.
  • FastMix™ lyhentää ajoaikaa ja mahdollistaa useamman kokeen suorittamisen päivän aikana
  • Laaja dynaaminen alue varmistaa, että tiedot kallisarvoisista näytteistä saadaan luotettavammin
  • Vasta-aineella toteutettu Hot Start lisää spesifisyyttä ja tarkentaa kvantifikaatiota
  • Reaktion uudelleenoptimointi ei ole tarpeen, joten voidaan käyttää jo olemassa olevia alukkeita - tämä säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix -seokset ovat 2x käyttövalmiita reaktioseoksia, joissa on kaikki qPCR-komponentit alukkeita ja templaattia lukuun ottamatta. Tärkeä ainesosa on AccuStart™ Taq -polymeraasi, joka nopeuttaa ja tehostaa alukkeen ekstensiota. Reaktio voidaan valmistella kätevästi huoneenlämmössä. AccuStart™ Taq -polymeraasi sisältää monoklonaalisia vasta-aineita, jotka sitoutuvat polymeraasiin ja pitävät sen inaktiivisena ensimmäiseen PCR-denaturaatiovaiheeseen asti. Lämpöaktivaation aikana vasta-aineet denaturoituvat pysyvästi ja vapauttavat aktiivista, muokkaamatonta Taq-polymeraasia.
PerfeCTa® SYBR® Green FastMixes™ -seokset ovat 2x käyttövalmiita reaktioseoksia. Niiden tuottama PCR-reaktio on herkkä ja tehokas. Fluoresenssisignaalit ovat voimakkaita sekä nopeissa että tavallisissa PCR-reaktioissa. AccuStart™ Taq-polymeraasin välitön aktivaatio saa aikaan nopean PCR-reaktion, jossa polymerisaatio tapahtuu nopeasti. Tehokas qPCR-reaktio syntyy jopa 33 minuutissa.