5PRIME Phase Lock Gel
Toimittaja: Quantabio
5PRIME
733-2478EA 219 EUR
733-2478 733-2477
5PRIME Phase Lock Gel
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
5PRIME Phase Lock Gel (PLG) eliminates interphase-protein contamination during phenol extraction and ensures faster results with improved recoveries. PLG migrates to form a tight seal between the phases of an aqueous/organic extraction during centrifugation. Organic phase and interphase materials are effectively trapped in or below the barrier, thus enabling complete and easy decanting or pipetting of an entire aqueous phase. The benefits are increased yields of up to 30%, increased protection from exposure to hazardous compounds, and no risk of interphase sample contamination. For convenience, PLG is provided pre-dispensed into standard centrifuge tubes of various sizes. PLG is available in two different density formulations – Heavy and Light – and can be used in virtually any protocol that calls for extraction with phenol and/or chloroform, simply by selecting the formulation suitable for organic and aqueous phases.
  • Nukleiinihappojen saanto kasvaa 30% verrattuna orgaanisiin uuttomenetelmiin
  • Ehkäisee nukleiinihappoliuoksen välifaasikontaminaatiota
  • Stabiili geeli mahdollistaa näytteen kaatamisen vaivattomasti
  • Vähentää altistumista vaarallisille orgaanisille liuottimille
PLG Heavy
Vesifaasi: Näytteen tiheys suuri (esimerkiksi suuri suolapitoisuus)
Orgaaninen faasi: Vakioseokset, joissa fenolia, kloroformia, isoamyylialkoholia ja vähintään 60 prosentin kloroformifraktio (PLG Heavy -geeliä ei voi käyttää, jos orgaanisena liuottimena on pelkästään fenolia)
PLG Light
Vesifaasi: Näytteen tiheys pieni
Orgaaninen faasi: Vakioseokset, joissa fenolia, kloroformia, isoamyylialkoholia