VWR® CompactStar CS4, Sentrifugit
Toimittaja: VWR
VWR®
521-2853EA 608.6 EUR
521-2853 521-2855 521-2854
VWR® CompactStar CS4, Sentrifugit
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
CompactStar CS4 -sentrifugi on suunniteltu erilaisten näytteiden erotteluun kemian, biotieteiden, kliinisen tutkimuksen ja rutiinidiagnostiikan sovelluksissa.
  • High speed: Up to 6500 min⁻¹ / 4000×g
  • Control panel featuring easy turn knobs and large digital displays for time and speed
  • Timer can be set up to 30 minutes and to the ‘On’ position for a continuous run
  • The compact footprint makes it ideal for almost any laboratory, and it can easily be transported from lab to lab
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan 6×15 ml:n kulmaroottori sekä seuraavassa kuvattu adapterisarja. Kaikki saatavana olevat adapterit sisältyvät toimitukseen.