Hait: Pipetinkärjet
Mekaanisiin ja sähköisiin pipetteihin tarvitaan pipetinkärki, ja toistopipetteihin annostelukärki. Pipetinkärkiä ja annostelukärkiä on erikokoisia annosteltavan tilavuuden mukaisesti. Pipetinkärki voi olla tehdaspuhdas tai steriili. Pipetinkärjessä voi olla suodatin, joka suojaa joko pipettiä tai näytettä tai sitten molempia. Pipetinkärjet on pakattu joko pussiin, rasiaan, rasioiden täyttöpakkaukseen tai steriiliin yksittäispakkaukseen. Proteiinipitoisten tai muuten tahmeiden nesteiden annosteluun on saatavissa myös nk. Low Retention -kärkiä, joiden sisäpintaan tahmea neste ei tartu. Annostelukärjet toistopipettien kanssa ovat oivallisia viskoosien tai syövyttävien ja haihtuvien yhdisteiden tarkassa annostelussa.
Mekaanisiin ja sähköisiin pipetteihin tarvitaan pipetinkärki, ja toistopipetteihin annostelukärki. Pipetinkärkiä ja annostelukärkiä on erikokoisia annosteltavan tilavuuden mukaisesti. Pipetinkärki voi olla tehdaspuhdas tai steriili. Pipetinkärjessä voi olla suodatin, joka suojaa joko pipettiä tai näytettä tai sitten molempia. Pipetinkärjet on pakattu joko pussiin, rasiaan, rasioiden täyttöpakkaukseen tai steriiliin yksittäispakkaukseen. Proteiinipitoisten tai muuten tahmeiden nesteiden annosteluun on saatavissa myös nk. Low Retention -kärkiä, joiden sisäpintaan tahmea neste ei tartu. Annostelukärjet toistopipettien kanssa ovat oivallisia viskoosien tai syövyttävien ja haihtuvien yhdisteiden tarkassa annostelussa.
209  results were found
SearchResultCount:"209"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Improved accuracy over serological pipettes.
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Universal low retention filter tips repel liquid by creating a hydrophobic surface on the inside of the tip increasing your accuracy and data qua...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä yleiskärjet ovat yhteensopivia useimpien mikropipettien kanssa.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: By using the direct displacement method, these tips work well for infectious and volatile liquids, as the fluid never will get in touch with the instr...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: By using the direct displacement method, these tips work well for infectious and volatile liquids, as the fluid never will get in touch with the instr...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, kirkas, steriili tai steriloimaton, voidaan autoklavoida.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® gel-loading pipette tips faciliate precision sample loading into gels.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® LTS® compatible pipette tips feature a flexible seal area and a positive stop resulting in a secure seal with light ejection force on LTS® compat...
Tarjous
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker Robotic tips type TE MCA are compatible with the Tecan Freedom EVO and the Tecan Fluent liquid handler using the MCA 96 head. Tips are manuf...
New Product
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Suitable for use on third party robotic instruments Hamilton Microlab Star and Nimbus. Available in conductive version, with or without filter.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These tips provides a solution for working with challenging strong polar solvents or highly electronegative reagents.
Tarjous
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Suitable for use on Tecan Freedom EVO or Tecan Fluent. Available in conductive and non conductive versions, with or without filter, and in CE-IVD mark...
Tarjous
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Suitable for use on third party robotic instruments Hamilton Microlab Star and Nimbus. Available in conductive version, with or without filter, and in...
Tarjous
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Suitable for use on Dynex DSX and DS2 instruments. Available in non conductive version, without filter, in container rack, and in CE-IVD marked versio...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These tips are made of high quality, 100% pure, virgin medical grade PP. Made in the highest quality moulds, these tips can be used whenever the work ...
Sertifikaatit Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kaikki kärjet ovat laadukasta 100-prosenttisen puhdasta käyttämätöntä lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaa polypropeenia. Laadukkaissa muoteissa val...
Sertifikaatit Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 209
no targeter for Bottom