  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
electrolytes
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/79/18945179.jpg
Elektrodin sisällä käytetty liuos on nimeltään elektrolyyttiliuos. Elektrolyytti koostuu yleensä suolaliuoksista, haposta tai emäksestä, joka on homogeenisesti liuenneena liuottimeen ja johtaa sähköä. Myös elektrodin säilytykseen käyttökertojen välillä oleva elektrodin säilytysliuos on tarkoitukseen soveltuva elektrolyyttiliuos, jonka tehtävä on pitää elektrodi kaiken aikaa toimintakelpoisena. Elektrodin täyttöliuoksia ja elektrodin säilytysliuoksia saa valmiina seoksina, joiden koostumus on optimoitu kullekin elektrodityypille sopivaksi ja tarkoitettuun käyttöön soveltuvaksi.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   3 M kaliumkloridiliuosta voi käyttää myös elektrodien säilytysliuoksena.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate
UOM:  1 * 114 ml
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Täyttöliuos 3,5 mol/l kaliumkloridi, VWR®
UOM:  1 * 100 ml
Toimittaja:  METTLER / TOLEDO
Kuvaus:   FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Tuoteluettelon nro: (705-1030)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Tuoteluettelon nro: (HACH2965026)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM:  1 * 59 ml
Tuoteluettelon nro: (HACH2841700)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
UOM:  1 * 28 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 36
  1  2  3  4  5  Seuraava