Hait: Aluslasien tarjottimet
Aluslaseille on saatavana tarjottimia ja telineitä. Aluslasitarjottimissa on jokaiselle lasille oma kolo ja lasit pysyvät hyvin järjestyksessä.<br />Aluslasialustoista löytyy omat mallinsa mikroskooppilasien  kuivatukseen, käsittelyyn ja säilytykseen.<br />Suurin osa aluslasitarjottimista on on tarkoitettu standardikoon objektilasille (26*76 mm).
Aluslaseille on saatavana tarjottimia ja telineitä. Aluslasitarjottimissa on jokaiselle lasille oma kolo ja lasit pysyvät hyvin järjestyksessä.
Aluslasialustoista löytyy omat mallinsa mikroskooppilasien kuivatukseen, käsittelyyn ja säilytykseen.
Suurin osa aluslasitarjottimista on on tarkoitettu standardikoon objektilasille (26*76 mm).
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Flip-top trays designed for the safe storage of up to 20 microscope slides. With or without lid.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Q Path® Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cytocentrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Diaalustalle mahtuu 20 tai 30 standardimikroskooppilasia (76×26 mm).
Tuoteluettelon nro: (631-0823)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pahviset mikroskoopin objektilasien pidikkeet tarjoavat välittömän viittauksen ja nopean haun sormenpäästä.
UOM: 1 * 12 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These organisers enable the archiving of a large number of microscope slides.
Tuoteluettelon nro: (631-1064)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Slide cabinet for long-term storage.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Dian pidikkeet, jotka on suunniteltu kliinisen sytologian sovelluksiin.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Tuoteluettelon nro: (631-1049)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Näissä metallilaatikoissa voi säilyttää 50×50 mm:n tai 80×57 mm: mikroskoopin diat.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: This rugged tray used as a drain rack can hold up to 200 microscope slides in 100 individually numbered slots. All slides are stored upright for easie...
Tuoteluettelon nro: (720-0487)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: This drawer is made from heat resistant injection moulded plastic.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
Tuoteluettelon nro: (631-0835)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Slide dispenser, harmaa, Slidien määrä: 72
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MARI6001000)
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2771)
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
UOM: 1 * 20 Items
Tuoteluettelon nro: (LEIH3808587E)
Toimittaja: LEICA HISTOLOGY
Kuvaus: This drawer cabinet includes eight drawers and can be stacked for comfortable use.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom