Hait: Aluslasien kuljetuskotelot
Aluslasien kuljetuskoteloita voidaan käyttää, kun aluslaseja joudutaan lähettämään esim. postin mukana. <br /><br />Muutaman objektilasin lähettämiseen löytyy käteviä putkimaisia malleja, isommalle määrälle objektilaseja löytyy kansionmallisia aluslasinkuljetuskoteloita.
Aluslasien kuljetuskoteloita voidaan käyttää, kun aluslaseja joudutaan lähettämään esim. postin mukana.
Muutaman objektilasin lähettämiseen löytyy käteviä putkimaisia malleja, isommalle määrälle objektilaseja löytyy kansionmallisia aluslasinkuljetuskoteloita.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tämä turvallinen suoja kahdelle vakioliukumäelle on suunniteltu säilytystä ja kuljetusta varten.
Tuoteluettelon nro: (631-1515)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
UOM: 1 * 25 Items
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Tuoteluettelon nro: (SIMPM950-4MA)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2769)
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
UOM: 1 * 1.000 Items
Tuoteluettelon nro: (631-9782)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Tämä objektilasipakkaus on erityisen hyödyllinen mikroskooppilasien kuljetukseen ja säilytykseen.
UOM: 1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (GOSSPLP-01)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
UOM: 1 * 700 Items
Tuoteluettelon nro: (631-9150)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: 5–10 aluslasin (lasien paksuuden mukaan) tai 12 ml:n näytteen säilytykseen ja kuljetukseen.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Nämä postilaatikot soveltuvat sytologisten ja geologisten mikroskoopin objektilasien turvalliseen kuljetukseen.
Tuoteluettelon nro: (BELAH442000000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Polyethylene slide mailer with screw cap.
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Designed for slide transport and protection.
Toimittaja: LP ITALIANA SPA
Kuvaus: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Tuoteluettelon nro: (212-0530)
Toimittaja: BOETTGER, PAUL
Kuvaus: High-density polyethylene container for microscopy slides.
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (LPIT290400)
Toimittaja: LP ITALIANA SPA
Kuvaus: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
UOM: 1 * 50 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom