Hait: Aluslasikotelot
Aluslasien säilytykseen löytyy monipuolinen valikoima erilaisia aluslasien eli objektilasien  säilytyslaatikoita.  <br />Aluslasikoteloita löytyy niin muovisia kuin pahvisia. Samoja aluslasien koteloita voidaan käyttää säilytyslaatikkona tai kuljetuslaatikkona. <br />Tavallisimmat koot ovat 25, 50 tai 100 lasille.<br />Samat säilytyskotelot käyvät  kaikille mikroskooppilaseille, niin mikrobiologian, histologian kuin sytologian laseille.<br />Valikoimasta löytyy myös telineitä aluslasikoteloille.
Aluslasien säilytykseen löytyy monipuolinen valikoima erilaisia aluslasien eli objektilasien säilytyslaatikoita.
Aluslasikoteloita löytyy niin muovisia kuin pahvisia. Samoja aluslasien koteloita voidaan käyttää säilytyslaatikkona tai kuljetuslaatikkona.
Tavallisimmat koot ovat 25, 50 tai 100 lasille.
Samat säilytyskotelot käyvät kaikille mikroskooppilaseille, niin mikrobiologian, histologian kuin sytologian laseille.
Valikoimasta löytyy myös telineitä aluslasikoteloille.
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Slide boxes for holding standard microscopy slides.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Heavy-duty, two-piece microscope slide boxes are designed to store standard slides for transport.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Tuoteluettelon nro: (631-0742)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-1527)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Durable and stackable slide box for safe storage and transport of slides.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-9113)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This heavy-duty two-piece microscope slide box stores up to 100 slides.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-1143)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-1079)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This box for five slides prevents items from breaking or sticking. Can be used for applications in cytology, such as conventional smears.
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (631-1066)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kannelliseen se soveltuu sekä sytologiaan että histologiaan.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipul...
Tuoteluettelon nro: (HEATHS15979A)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-0325)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Box with numbered slots for microscopy slides.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Plastic boxes for microscope slides.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Erittäin iskunkestävät aluslasilaatikot irrotettavat kannet.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Jokainen paikka on numeroitu. Voidaan säilyttää vetolaatikoissa.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom