  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "filter-tiles"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/99/20236899.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   Filter tiles, PTFE, Mitat: 320×320 mm, Huokoskoko: 10 μm, Paksuus: 2 mm