  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "filter-rods"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/98/20236898.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   Filter rod, PTFE, Huokoskoko: 10 μm, Halk.: 28 mm, Pituus: 100 mm