Mangaani 10000 mg/L laimeassa typpihapossa (from Mn(NO₃)₂) Certipur® ICP-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Certipur®
1.70380.0100EA
388
EUR
1.70380.0100
Mangaani 10000 mg/L laimeassa typpihapossa (from Mn(NO₃)₂) Certipur® ICP-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit
Cationic Standards
Manganese Standards