Germanium 1000 mg/L vedessä, sis, pieniä määriä HF (from (NH₄)₂GeF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42242.AEEA 155 EUR
42242.AE 42242.AD 42242.AP
Germanium 1000 mg/L vedessä, sis, pieniä määriä HF (from (NH₄)₂GeF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Germanium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Sertifikaatit: Traceable to NIST