Volframi 100000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂WO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42249.ADEA 302 EUR
42249.AD 42249.AE 42249.AP
Volframi 100000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂WO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Tungsten Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Sertifikaatit: Traceable to NIST