Ferroseeni, high purity
Toimittaja: Thermo Scientific
B25007.18EA 76.9 EUR
B25007.18 B25007.30
Ferroseeni, high purity
Ferroseeni
Kaava: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186,04 g/mol
Kiehumispiste: 249 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 172…175 °C
Tiheys: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00001427
CAS-numero: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070