Platina 1000 mg/L, 20% suolahapossa (from Pt) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13827.APEA 930 EUR
13827.AP 13827.AE 13827.AD
Platina 1000 mg/L, 20% suolahapossa (from Pt) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Platinum Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Sertifikaatit: Traceable to NIST