4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H55105.14EA 1210 EUR
H55105.14 H55105.03 H55105.06
4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
4-Fluoro-N-methylaniline
Kaava: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Kiehumispiste: 79 °C (11 mmHg)
Tiheys: 1,040
Leimahduspiste: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017942
CAS-numero: 459-59-6
EINECS: 207-294-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III