2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H55807.06EA 128 EUR
H55807.06 H55807.03 H55807.14
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 97%
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Kaava: C₁₂H₁₂N₂S₂
MW: 248,37 g/mol
Sulamispiste: 91…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007703
CAS-numero: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1