Silikoniöljy
Toimittaja: Hach
HACH126936EA 21.7 EUR
HACH126936
Silikoniöljy
Silikoniöljy
Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
Tiheys: 0,9…1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00132673
CAS-numero: 68083-14-7