Dikofoli (2,2,2-trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli)
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12570000EA 144 EUR
EHERC12570000
Dikofoli (2,2,2-trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli)
Dikofoli (2,2,2-trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli)
Kaava: C₁₄H₉Cl₅O
MW: 370,49 g/mol
CAS-numero: 115-32-2
EINECS: 204-082-0