Cesium standardiliuos, 1000 mg/L Cs 5 % typpihapossa (from Cs₂CO₃) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88058.AEEA 104 EUR
88058.AE 88058.AP
Cesium standardiliuos, 1000 mg/L Cs 5 % typpihapossa (from Cs₂CO₃) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Sertifikaatit: Traceable to NIST