Dysprosium standard solution, 1000 mg/L Dy in 5% typpihapossa (from Dy₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13838.APEA 558 EUR
13838.AP 13838.AE 13838.AD
Dysprosium standard solution, 1000 mg/L Dy in 5% typpihapossa (from Dy₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Dysprosium Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Sertifikaatit: Traceable to NIST