Kromi standardiliuos, 10000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr(NO₃)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38722.APEA 665 EUR
38722.AP 38722.AD 38722.AE
Kromi standardiliuos, 10000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr(NO₃)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Sertifikaatit: Traceable to NIST