Kromi standardiliuos, 1000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr(NO₃)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38728.AEEA 201 EUR
38728.AE 38728.AD 38728.AP
Kromi standardiliuos, 1000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr(NO₃)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Sertifikaatit: Traceable to NIST