Magnesium standardiliuos, 10000 mg/L Mg 5 % typpihapossa (from Mg) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14430.AEEA 254 EUR
14430.AE 14430.AD 14430.AP
Magnesium standardiliuos, 10000 mg/L Mg 5 % typpihapossa (from Mg) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Sertifikaatit: Traceable to NIST