Kloorivety 2 N in diethyl ether, AcroSeal™, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
368478000.EA 387 EUR
368478000. 368471000.
Kloorivety 2 N in diethyl ether, AcroSeal™, pure
Kloorivety
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 0,74 g/cm³
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N