Koboltti standardiliuos, 10000 mg/L Co 5 % typpihapossa. (from Co) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14390.ADEA 211 EUR
14390.AD 14390.AE 14390.AP
Koboltti standardiliuos, 10000 mg/L Co 5 % typpihapossa. (from Co) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Sertifikaatit: Traceable to NIST