Gallium standard solution, 10000 mg/L Ga in 5% typpihapossa with kloorivetyhapossa (max. 1%) (from Ga) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14427.APEA 738 EUR
14427.AP 14427.AD 14427.AE
Gallium standard solution, 10000 mg/L Ga in 5% typpihapossa with kloorivetyhapossa (max. 1%) (from Ga) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Sertifikaatit: Traceable to NIST