Gallium standard solution, 1000 mg/L Ga in 5% typpihapossa with kloorivetyhapossa (max. 1%) (from Ga) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13869.ADEA 165 EUR
13869.AD 13869.AE 13869.AP
Gallium standard solution, 1000 mg/L Ga in 5% typpihapossa with kloorivetyhapossa (max. 1%) (from Ga) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Sertifikaatit: Traceable to NIST