Litium standardiliuos, 1000 mg/L Li 5% typpihapossa (from Li₂CO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13821.ADEA 122 EUR
13821.AD 13821.AE 13821.AP
Litium standardiliuos, 1000 mg/L Li 5% typpihapossa (from Li₂CO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Sertifikaatit: Traceable to NIST