Natrium standardiliuos, 10000 mg/L Na 5 % typpihapossa (from Na₂CO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14400.ADEA 216 EUR
14400.AD 14400.AE
Natrium standardiliuos, 10000 mg/L Na 5 % typpihapossa (from Na₂CO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Sodium Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Sertifikaatit: Traceable to NIST