Nikkeli standardiliuos, 10000 mg/L Ni 5 % typpihapossa (from Ni) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14414.ADEA 207 EUR
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Nikkeli standardiliuos, 10000 mg/L Ni 5 % typpihapossa (from Ni) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Nickel Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Sertifikaatit: Traceable to NIST