Palladium standardiliuos, 10000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14432.APEA 3470 EUR
14432.AP 14432.AE 14432.AD
Palladium standardiliuos, 10000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Sertifikaatit: Traceable to NIST