Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13833.AEEA 352 EUR
13833.AE 13833.AP 13833.AD
Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Sertifikaatit: Traceable to NIST