Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88085.AEEA 173 EUR
88085.AE 88085.AP
Palladium standardiliuos, 1000 mg/L Pd 20 % kloorivetyhapossa (from Pd) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Sertifikaatit: Traceable to NIST