Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% kloorivetyhapossa (from RhCl₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45320.AEEA 458 EUR
45320.AE
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% kloorivetyhapossa (from RhCl₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 2% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Sertifikaatit: Traceable to NIST