Samarium standard solution, 1000 mg/L Sm in 5% typpihapossa (from Sm₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13854.AEEA 192 EUR
13854.AE 13854.AD
Samarium standard solution, 1000 mg/L Sm in 5% typpihapossa (from Sm₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Samarium Standards
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Sertifikaatit: Traceable to NIST