Vanadiini standardiliuos, 10000 mg/L V 5 % typpihapossa (from V₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14385.APEA 722 EUR
14385.AP 14385.AD 14385.AE
Vanadiini standardiliuos, 10000 mg/L V 5 % typpihapossa (from V₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Vanadium Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Sertifikaatit: Traceable to NIST