Sinkki standardiliuos, 10000 mg/L Zn 5 % typpihapossa (from Zn) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14404.ADEA 213 EUR
14404.AD 14404.AE 14404.AP
Sinkki standardiliuos, 10000 mg/L Zn 5 % typpihapossa (from Zn) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Sertifikaatit: Traceable to NIST