Sinkki standardiliuos, 1000 mg/L Zn 5 % typpihapossa (from Zn) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88118.AEEA 86.4 EUR
88118.AE 88118.AP
Sinkki standardiliuos, 1000 mg/L Zn 5 % typpihapossa (from Zn) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Sertifikaatit: Traceable to NIST