Zirkonium standardiliuos, 10000 mg/L Zr in 5% kloorivetyhapossa (from ZrOCl₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14386.ADEA 224 EUR
14386.AD 14386.AE 14386.AP
Zirkonium standardiliuos, 10000 mg/L Zr in 5% kloorivetyhapossa (from ZrOCl₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Zirconium Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Sertifikaatit: Traceable to NIST