Kalsium standardiliuos, 1000 mg/L Ca 5 % typpihapossa (from CaCO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13852.ADEA 94.9 EUR
13852.AD 13852.AP 13852.AE
Kalsium standardiliuos, 1000 mg/L Ca 5 % typpihapossa (from CaCO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Sertifikaatit: Traceable to NIST