Lutetium standard solution, 1000 mg/L Lu in 5% typpihapossa (from Lu₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35765.APEA 1430 EUR
35765.AP 35765.AE 35765.AD
Lutetium standard solution, 1000 mg/L Lu in 5% typpihapossa (from Lu₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Lutetium Standards
Molecular Formula: Lu₂O3 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Sertifikaatit: Traceable to NIST