Scandium standardiliuos, 10000 mg/L Sc 5 % typpihapossa (from Sc₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35755.ADEA 605 EUR
35755.AD 35755.AE 35755.AP
Scandium standardiliuos, 10000 mg/L Sc 5 % typpihapossa (from Sc₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Scandium Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Sertifikaatit: Traceable to NIST