Tina standardiliuos, 10000 mg/L Sn 20 % kloorivetyhapossa (from Sn) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14384.APEA 892 EUR
14384.AP 14384.AE 14384.AD
Tina standardiliuos, 10000 mg/L Sn 20 % kloorivetyhapossa (from Sn) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Tin Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Sertifikaatit: Traceable to NIST